Learn More
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico (ácido alfa-resorcílico), Mikromol™
Descripción
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico (ácido alfa-resorcílico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Resorcylic acid |
| CAS | 99-10-5 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-Resorcylic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3,5-dihidroxibenzoico |
| Mostrar más |