Learn More
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409143 100 g 100 g
11419143 500 g 500 g
11429143 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11664.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzoic acid is used in organic synthesis and as intermediate for the pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dihidroxibenzoico se utiliza en la síntesis orgánica y como intermedio para productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en 50 mg/ml, 95 % de etanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-10-5
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002512
Clave InChI UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
Nombre IUPAC ácido 3,5-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼237°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2207864
Información de solubilidad Soluble in 50mg/mL,95% Ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%