Learn More
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10418260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10418260 500 g 500 g
10122860 100 g 100 g
10637763 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10418260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114905000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-10-5
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002512
Clave InChI UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
Nombre IUPAC ácido 3,5-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235.0°C to 240.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 10,404
Información de solubilidad Solubility in water: 84g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.