Learn More
3,5-Hidroxibenzhidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382437 25 g 25 g
11372437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11471.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7732-32-3 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-32-3
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00017066
Clave InChI WGXWEXNJRZMIPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dihydroxybenzhydrazide, 3,5-dihydroxy-benzhydrazide, 5-???benzene-1,3-diol, #, 3,5-dihydroxybenzoic hydrazide, 3,5-bis oxidanyl benzohydrazide, benzoic acid,3,5-dihydroxy-, hydrazide, 3,5-dihydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 586309
Nombre IUPAC 3,5-dihidroxibenzohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Punto de fusión 256°C to 257°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2642968
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%