Learn More
3,5-Dihidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30382916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30382916 1 g
1 options
Código de producto. 30382916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4464851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 26153-38-8
Fórmula molecular C7H6O3
Cantidad 1 g
Sinónimo alpha-Resorcylaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
SMILES Oc1cc(O)cc(C=O)c1
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317