Learn More
3,5-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153154 1 g Frasco de vidrio 1 g
11980239 5 g Frasco de vidrio 5 g
11990239 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10153154 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26153-38-8
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00016611
Clave InChI HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
Nombre IUPAC 3,5-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dihydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153.0°C to 158.0°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino