Learn More
3,5-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468246 1 g 1 g
11478246 5 g 5 g
11488246 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15338.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzaldehyde is used as a building block in the synthesis of more complex structures. It is also used in the synthesis of terbutaline (T109750), which is an important bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dihidroxibenzaldehído se utiliza como bloque básico en la síntesis de estructuras más complejas. También se utiliza en la síntesis de terbutalina (T109750), que es un broncodilatador importante.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter dietílico.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26153-38-8
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00016611
Clave InChI HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
Nombre IUPAC 3,5-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 158°C to 161°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Beilstein 1930147
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%