Learn More
3',5'-dihidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30370438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370438 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30370438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45010025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dihydroxyacetophenone
CAS 51863-60-6
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 3,5-Dihydroxyacetophenone, 3',5'-Dihydroxyphenyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473