Learn More
3',5'-Dihidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656612 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10656612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208630250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3', 5'-Dihydroxyacetophenone
Nombre de nota 97%
CAS 51863-60-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.0°C to 147.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O3
Fórmula lineal (HO)2C6H3COCH3
Número MDL MFCD00002290
Cantidad 25 g
Beilstein 08, II, 301
Sinónimo 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in acetone
Clave InChI WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
Nombre IUPAC 1-(3,5-dihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 152.15
PubChem CID 103993
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.