Learn More
3',5'-Dihidroxiacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437246 10 g 10 g
11447246 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25567.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51863-60-6
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002290
Clave InChI WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 103993
Nombre IUPAC 1-(3,5-dihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 142°C to 149°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1936502
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 96%