Learn More
3β ,5β -Dihidroxi-6β ,7β ;15β ,16β -dimetileno-5β -androst-17-uno, Mikromol
Código de producto. 30457419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457419 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30457419 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1203.150025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3β ,5β -Dihidroxi-6β ,7β ;15β ,16β -dimetileno-5β -androst-17-uno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
CAS 82543-16-6
Nombres de analitos o componentes 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, [3S-(3α,5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β)]-, 3β,5β-Dihydroxy-6β,7β;15β,16β-dimethylene-5β-androst-17-one, 6β,7β;15β,16β-Dimethylene-3β,5β-dihydroxyandostan-17-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-19-5-4-14-16(17(19)11-7-12(11)18(19)23)13-8-15(13)21(24)9-10(22)3-6-20(14,21)2/h10-17,22,24H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19-,20+,21+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6C2=O
Peso molecular (g/mol) 330.46
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330,2195 g/mol