Learn More
Ácido 3,5-Dihidroxi-4-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30136089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136089 250 mg 250 miligramos
30007812 50 mg 50 miligramos
30007191 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496360250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4319-02-2
Fórmula molecular C8 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 184.15
Sinónimo Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methoxy-, α-Resorcylic acid, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid, 4-Methoxy-3,5-dihydroxybenzoic acid, 4-O-Methylgallic acid, Gallic acid 4-methyl ether, 5-Hydroxyisovanillic acid
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dihidroxi-4-metoxibenzoico
SMILES COc1c(O)cc(cc1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyisovanillic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O5/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0372