Learn More
Ácido 3,5-dihidroxi-4-isopropilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dihydroxy-4-isopropylbenzoic Acid |
| CAS | 1213826-92-6 |
| Fórmula molecular | C10H12O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benvitimod Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-5(2)9-7(11)3-6(10(13)14)4-8(9)12/h3-5,11-12H,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(O)=C(C(O)=C1)C(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |