Learn More
3',5-Dihidroxi-4',6,7-trimetoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393546 25 mg 25 miligramos
11303556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14495.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 855-96-9 | C18H16O7 | 344.319 g/mol
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
3′,5-Dihidroxi-4′,6,7-trimetoxivalflavona es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 855-96-9
Fórmula molecular C18H16O7
Peso molecular (g/mol) 344.319
Número MDL MFCD00016929
Clave InChI KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
PubChem CID 97214
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-6,7-dimetoxicromen-4-ona
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Punto de fusión 190°C to 192°C
Cantidad 25 mg
Beilstein 1355109
Índice Merck 14,3901
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.32
Porcentaje de pureza 97%