Learn More
Simvastatina de dihidrodiol 3',5' (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30373124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373124 50 mg
30388230 100 mg
30376616 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45269050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198818-02-9
Fórmula molecular C25 H40 O7
Peso molecular (g/mol) 452.58
Sinónimo [1S-[1α,3α,4β,6α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-Butanoic Acid 2,2-Dimethyl-1,2,3,4,6,7,8,8a- octahydro-4,6-dihydroxy-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl) ethyl]-1-naphthalenyl Ester
SMILES O=C(C(C)(C)CC)O[C@H]1C[C@@H](C)C(O)C2=CC(O)[C@H](C)[C@H](CC[C@H]3OC(C[C@H](O)C3)=O)[C@]21[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dihydrodiol Simvastatin (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H40O7/c1-6-25(4,5)24(30)32-20-9-13(2)23(29)18-12-19(27)14(3)17(22(18)20)8-7-16-10-15(26)11-21(28)31-16/h12-17,19-20,22-23,26-27,29H,6-11H2,1-5H3/t13-,14-,15-,16-,17+,19?,20+,22-,23?/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%