Learn More
3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepina-4-una, TRC
Código de producto. 30384165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384165 250 mg
30373607 50 mg
30377715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD457148250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53454-43-6
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.24
Sinónimo 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
Nombre IUPAC 3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepina-4-una
SMILES O=C1CCSc2ccccc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NOS/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0405