Learn More
3,5-Difluorotiofenol, TRC
Código de producto. 30378946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378946 100 mg
30370775 500 mg
30387087 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD452080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99389-26-1
Fórmula molecular C6H4F2S
Peso molecular (g/mol) 146.15
Nombre IUPAC 3,5-difluorobenzenatiol
SMILES SC1=CC(F)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorothiophenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4F2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 146