Learn More
Ácido 3,5-difluorosalicílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445727 1 g 1 g
15455727 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32940.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 84376-20-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84376-20-5
Fórmula molecular C7H4F2O3
Peso molecular (g/mol) 174.103
Número MDL MFCD06203609
Clave InChI GZPCNALAXFNOBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorosalicylic acid, 3,5-difluoro-salicylic acid, benzoic acid, 3,5-difluoro-2-hydroxy
PubChem CID 10888405
Nombre IUPAC ácido 3,5-difluoro-2-hidroxibenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)C(=O)O)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorosalicylic acid
Punto de fusión 187°C to 191°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.