Learn More
3,5-bromuro de difluorofenil de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10482504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10482504 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10482504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427441000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Difluorophenylmagnesium bromide
Color Yellow to brown solution
Nombre de nota 0.5M solution in THF
CAS 62351-47-7, 109-99-9
Punto de ebullición 65.0°C
% mín. CAS 11.19, 86.57
% máx. CAS 13.43, 88.81
Fórmula molecular C6H3BrF2Mg
Fórmula lineal F2C6H3MgBr
Número MDL MFCD00672005
Concentración 0.5M, exact strength on the certificate of analysis
Densidad 0.9710g/mL
Sinónimo 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clave InChI CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1,3-difluorobenceno--ide;5-ide; bromuro
Peso molecular (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778376
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.29
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.971
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.