Learn More
Clorhidrato de 3,5-difluorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386589 5 g 5 g
11376589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26189.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 502496-27-7 | C6H7ClF2N2 | 180.583 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502496-27-7
Fórmula molecular C6H7ClF2N2
Peso molecular (g/mol) 180.583
Número MDL MFCD03094171
Clave InChI CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluorophenylhydrazine hcl, 3,5-difluorophenylhydrazinehydrochloride, 1-3,5-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-difluoro phenylhydrazine, hydrazine, 3,5-difluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem1085, pubchem20776, c6h6f2n2.hcl
PubChem CID 16217172
Nombre IUPAC (3,5-difluorofenil)hidracina; clorhidrato
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión 264°C to 266°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 97%