Learn More
3,5-Difluorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452178 5 g 5 g
11442178 1 g 1 g
11462178 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2713-34-0
Fórmula molecular C6H4F2O
Peso molecular (g/mol) 130.09
Número MDL MFCD00002255
Clave InChI HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75928
Nombre IUPAC 3,5-difluorofenol
SMILES OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorophenol
Punto de fusión 51°C to 55°C
Punto de ebullición 65°C to 68°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2078616
Sinónimo phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Difluorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Difluorophenol