Learn More
3,5-difluoroisonicotinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Difluoroisonicotinonitrile |
| CAS | 1214377-09-9 |
| Fórmula molecular | C6 H2 F2 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2F2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H |
| SMILES | Fc1cncc(F)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 3,5-difluoropiridina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 140.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.019 |