Learn More
Ácido 3,5-difluorocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10155560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10155560 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10155560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311590010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Difluorocinnamic acid
Nombre de nota 98%
CAS 84315-23-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203°C to 206°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6F2O2
Fórmula lineal F2C6H3CH=CHCO2H
Número MDL MFCD00010321
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
Clave InChI MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,5-difluorofenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 184.14
PubChem CID 5374941
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo brillante y esponjoso o agujas
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación