Learn More
3,5-difluorobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Difluorobenzylamine |
| CAS | 90390-27-5 |
| Fórmula molecular | C7 H7 F2 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,5-Difluorobenzenemethanamine, (3,5-Difluorophenyl)methanamine, 1-(3,5-Difluorophenyl)methanamine, [(3,5-Difluorophenyl)methyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H,4,10H2 |
| SMILES | FC=1C=C(F)C=C(C1)CN |
| Nombre IUPAC | (3,5-Difluorofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0547 |