Learn More
3,5-Difluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420581 5 g 5 g
11410581 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420581 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20082.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90390-27-5
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00061244
Clave InChI VJNGGOMRUHYAMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzylamine, 3,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-difluoro, 1-3,5-difluorophenyl methanamine, 3,5-difluorobenzyl amine, 3,5-difluorophenyl methylamine, 3, 5-difluorobenzylamine, pubchem4409, 3,5-difluoro-benzylamine, 3,5-difluoro-benzyl amine
PubChem CID 145211
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluorophenyl)methanamine
SMILES NCC1=CC(F)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzylamine
Densidad 1.21
Punto de ebullición 184°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 3538436
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 97%