Learn More
Cloruro de 3,5-difluorobenzoílo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429357 25 g 25 g
11419357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21400.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129714-97-2 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
3,5-Difluorobenzoyl chloride, is used as an pharmaceutical intermediate, organic intermediate and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3,5-difluorobenzoílo se utiliza como intermediario farmacéutico, intermediario orgánico y en la síntesis química.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Sensible a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129714-97-2
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.547
Número MDL MFCD00010309
Clave InChI OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzoic acid chloride, pubchem20777, acmc-1chrc, intermediates-zcf02002, 3,5difluorobenzoyl chloride, 3,5-di-fluorobenzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl chloride, 3,5-difluoro-benzoyl-chloride
PubChem CID 145600
Nombre IUPAC Cloruro de 3,5-difluorobenzoílo
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzoyl chloride
Densidad 1.41
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 4307685
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza ≥98%