Learn More
Ácido 3,5-Difluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30133233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133233 25 g 25 g
30012174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45115825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-40-3
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.1
Sinónimo NSC 403726, 3,5-Difluoro-benzoic Acid
SMILES FC1=CC(F)=CC(C(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzoic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0179