Learn More
Ácido 3,5-difluorobenzoico, 97 %
Código de producto. 11468886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468886 5 g 5 g
11478886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17033.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-40-3
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD00010323
Clave InChI GONAVIHGXFBTOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzoicacid, benzoic acid, 3,5-difluoro, pubchem2173, 3,5 difluorobenzoic acid, 3,5-difluoro benzoicacid, acmc-209k3a, 3,5 difluoro benzoic acid, 3,5-di-fluorobenzoic acid, 3,5-difluoro-benzoic acid
PubChem CID 101265
Nombre IUPAC ácido 3,5-difluorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzoic acid
Punto de fusión 119°C to 123°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1940680
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 97%