Learn More
Cloruro de 3,5-difluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11368866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368866 5 g 5 g
11358866 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19507.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210532-25-5
Fórmula molecular C6H3ClF2O2S
Peso molecular (g/mol) 212.59
Número MDL MFCD02091378
Clave InChI IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-difluorobencenosulfonilo
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 57°C to 59°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 8053561
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 97%