Learn More
3,5-Difluorobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456870 1 g 1 g
11466870 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19720.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140480-89-3 | C6H5F2NO2S | 193.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140480-89-3
Fórmula molecular C6H5F2NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.168
Número MDL MFCD02091379
Clave InChI MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 446275
ChEBI CHEBI:42566
Nombre IUPAC 3,5-difluorobencenosulfonamida
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 157°C to 161°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5333160
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.17
Porcentaje de pureza 98%