Learn More
3,5-Difluorobenzaldehído, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117893 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10117893 1 g Frasco de vidrio 1 g
10433405 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117893 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32085-88-4
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.1
Número MDL MFCD00010329
Clave InChI ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
Nombre IUPAC 3,5-difluorobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Difluorobenzaldehyde
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Verde
Densidad 1.2960g/mL
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3CHO
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.296
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Difluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.