Learn More
3,5-Difluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438746 25 g 25 g
11389519 1 g 1 g
11428746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16917.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32085-88-4
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.105
Número MDL MFCD00010329
Clave InChI ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
PubChem CID 588160
Nombre IUPAC 3,5-difluorobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzaldehyde
Punto de ebullición 61°C to 63°C (43 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 25 g
Número UN UN1989
Beilstein 2573392
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97%