Learn More
3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712091 5 g Glass Bottle 5 g
10179272 1 g Glass Bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10712091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93343-10-3
Fórmula molecular C7H6F2O
Peso molecular (g/mol) 144.12
Número MDL MFCD00042560
Clave InChI OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-5-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 5-Difluoroanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.23g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal F2C6H3OCH3
Índice de refracción 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid