Learn More
3,5-Difluoroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422887 25 g 25 g
11412887 5 g 5 g
11432887 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15497.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93343-10-3 | Molecular Formula: C7H6F2O | Molecular Weight: 144.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93343-10-3
Fórmula molecular C7H6F2O
Peso molecular (g/mol) 144.12
Número MDL MFCD00042560
Clave InChI OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-5-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoroanisole
Densidad 1.234
Punto de ebullición 145°C to 148°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 4966844
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%