Learn More
3',5'-Difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10786475 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10786475 1 g Frasco de vidrio 1 g
10566104 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10786475 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 123577-99-1
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.13
Número MDL MFCD00042489
Clave InChI OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3', 5'-Difluoroacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3COCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3',5'-Difluoroacetophenone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.