Learn More
3',5'-Difluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429816 1 g 1 g
11439816 5 g 5 g
11449816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123577-99-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123577-99-1
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.13
Número MDL MFCD00042489
Clave InChI OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
PubChem CID 518596
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Difluoroacetophenone
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 94°C to 95°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.4876
Cantidad 1 g
Beilstein 6798740
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluorofenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 97%