Learn More
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448587 1 g 1 g
15468587 250 mg 250 miligramos
15458587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52069.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205526-24-5 | C24H19F2NO4 | 423.42 g/mol
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine is used for producing high quality peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,5-difluoro-N-Fmoc-L-fenilalanina se utiliza para producir péptidos de alta calidad.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205526-24-5
Fórmula molecular C24H19F2NO4
Peso molecular (g/mol) 423.42
Número MDL MFCD00797579
Clave InChI UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-phe 3,5-f2-oh, fmoc-phe 3,5-dif-oh, fmoc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-3,5-difluorophenylalanine, fmoc-l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-l-3,5-difluorophe, 3,5-difluoro-l-phenylalanine, n-fmoc protected, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2774201
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3,5-difluorofenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.4
Porcentaje de pureza 95%