Learn More
3,5-difluoro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473787 250 mg 250 miligramos
11337419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27833.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31105-91-6
Fórmula molecular C9H9F2NO2
Peso molecular (g/mol) 201.17
Número MDL MFCD01631987
Clave InChI QFGMPXZFCIHYIR-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-l-phenylalanine, h-phe 3,5-dif-oh, l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,5-difluorophenyl-l-alanine, phenylalanine, 3,5-difluoro, 1 s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, pubchem4078
PubChem CID 716307
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.18
Porcentaje de pureza 98%