Learn More
3,5-Difluoro-4-(trifluorometil)bromobenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10179649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10179649 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10179649 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00121DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene
CAS 156243-64-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H2BrF5
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Clave InChI QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 260.989
PubChem CID 23450919
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.99
Porcentaje de pureza 97%