Learn More
Bromuro de 3,5-difluoro-4-metoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485930 5 g 5 g
11475930 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26526.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 706786-42-7 | C8H7BrF2O | 237.04 g/mol
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide is useful for research purposes. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3,5-difluoro-4-metoxibencil es útil para fines de investigación. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706786-42-7
Fórmula molecular C8H7BrF2O
Peso molecular (g/mol) 237.04
Número MDL MFCD04115916
Clave InChI IQTBMXJVMUSGSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 5-bromomethyl-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-bromomethyl-2,6-difluoroanisole, benzene, 5-bromomethyl-1,3-difluoro-2-methoxy
PubChem CID 17750664
Nombre IUPAC 5-(bromometil)-1,3-difluoro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(F)C=C(CBr)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 39°C to 42°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.04
Porcentaje de pureza 97%