Learn More
3,5-Difluoro-4-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356869 5 g 5 g
11346869 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26778.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 363-47-3 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline is used in conjunction with thermal energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,5-difluoro-4-metoxianilina se utiliza junto con la energía térmica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-47-3
Fórmula molecular C7H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 159.14
Número MDL MFCD04115910
Clave InChI POVSDXPEJZMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2,6-fluoroanisole, benzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-9ci, 3,5-difluoro-4-methoxy-aniline, benzenamine,3,5-difluoro-4-methoxy, pubchem10104, 3,5-difluoro-4-methxoyaniline, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxyphenylamine, 3,5-difluoro-4-methoxybenzeneamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 2783137
Nombre IUPAC 3,5-difluoro-4-methoxyaniline
SMILES COC1=C(F)C=C(N)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Punto de fusión 77°C to 80°C
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%