Learn More
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404227 250 mg 250 miligramos
15494217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31620.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2967-54-6 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2967-54-6
Fórmula molecular C7H3F2NO
Peso molecular (g/mol) 155.10
Número MDL MFCD09033181
Clave InChI XZNZJDPPWWFJAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-cyanophenol, 4-cyano-2,6-difluorophenol, 3,5-difluoro-4-hydroxy benzonitrile, pubchem23504, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 10749406
Nombre IUPAC 3,5-difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES OC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 200°C to 208°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.1
Porcentaje de pureza 97%