Learn More
Ácido 3,5-Difluoro-4-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 74799-63-6 |
| Fórmula molecular | C7H4F2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)c(O)c(F)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 174.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0129 |