Learn More
Éster de pinacol del ácido 3,5-difluoro-4-hidroxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426966 250 mg 250 miligramos
15416966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62042.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1029439-83-5 | Molecular Formula: C12H15BF2O3 | Molecular Weight: 256.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029439-83-5
Fórmula molecular C12H15BF2O3
Peso molecular (g/mol) 256.056
Número MDL MFCD16996286
Clave InChI KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57655406
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido