Learn More
3,5-difluoro-4-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30386971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386971 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30386971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4473151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 118276-06-5
Fórmula molecular C7H4F2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Peso molecular (g/mol) 158.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0179