Learn More
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473407 250 mg 250 miligramos
11302149 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26139.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118276-06-5 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used in the preparation of (Z)-2,6- difluoro-((2-methyl-5-oxooxazol-4(5H)-ylidene)methyl)phenylacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-difluoro-4-hidroxibenzaldehído se utiliza en la preparación de (Z)-2,6-difluoro-((2-metil-5-oxooxazol-4(5H)-ilideno)metil)fenilacetato.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118276-06-5
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD06797917
Clave InChI SKOYTQILPMNZQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-hydroxy, pubchem17015, acmc-1c2v9, ksc495m7b, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-hydroxy-9ci, s-3-hydroxy-1-hydroxymethylpropyl carbamic acid benzyl ester
PubChem CID 10192584
Nombre IUPAC 3,5-difluoro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 99%