Learn More
Ácido (3,5-difluoro-2-metoxifenil)borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743983 1 g Frasco de vidrio 1 g
10423175 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 737000-76-9
Fórmula molecular C7H7BF2O3
Peso molecular (g/mol) 187.94
Número MDL MFCD03095353
Clave InChI JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734607
Nombre IUPAC (3,5-difluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3, 5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.81
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.