Learn More
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxibenzeneborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359725 250 mg 250 miligramos
11339725 1 g 1 g
11349725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19773.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 737000-76-9 | C7H7BF2O3 | 187.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 737000-76-9
Fórmula molecular C7H7BF2O3
Peso molecular (g/mol) 187.94
Número MDL MFCD03095353
Clave InChI JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734607
Nombre IUPAC (3,5-difluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.94
Porcentaje de pureza 97%