Learn More
3',5'-Difluoro-2'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344686 1 g 1 g
11334686 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32624.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140675-42-9
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00042476
Clave InChI MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%