Learn More
1H-pirazol-3,5-dicarboxilato de 3,5-dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diethyl 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 37687-24-4 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 1H-pirazol-3,5-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.203 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.08 |